4-Methoxytrityl chloride (p-anisylchlorodiphenylmethane) 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
156560250
156561000
ACRO156560250EA
580
PLN
ACRO156560250
ACRO156561000
4-Methoxytrityl chloride (p-anisylchlorodiphenylmethane) 97%
4-Methoxytrityl chloride (p-anisylchlorodiphenylmethane)
Formuła:
C₂₀H₁₇ClO Temp. topnienia: 121…125 °C Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00000814 Numer CAS: 14470-28-1 Numer WE (dawny EINECS): 238-463-8 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Light yellow to beige to pink Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 121 to 125 °C |
Assay | ≥96.0 % |