(p-Toluenesulphonyl)methyl isocyanide 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
1-((Isocyanomethyl)sulphonyl)-4-methylbenzene, Tosylmethyl isocyanide
A14312.06
A14312.14
A14312.22
A14312.06EA
294
PLN
A14312.06
A14312.14
A14312.22
(p-Toluenesulphonyl)methyl isocyanide 97%
(p-Toluenesulphonyl)methyl isocyanide
Purity: 97+%
CAS No.: 36635-61-7
Molecular Formula: C9H9NO2S
Formula Weight: 195.24
Melting Point: 109-114°
Beilstein Reference: 3592382
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00000005
Formuła:
C₉H₉NO₂S MW: 195.24 g/mol Temp. topnienia: 109…114 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000005 Numer CAS: 36635-61-7 Numer WE (dawny EINECS): 253-140-1 Jednostka: 2811 ADR: 6.1 II |