Drukuj
(p-Toluenesulphonyl)methyl isocyanide 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1-((Isocyanomethyl)sulphonyl)-4-methylbenzene, Tosylmethyl isocyanide
182450250 182450050 182451000
ACRO182450250EA 720 PLN
ACRO182450250 ACRO182450050 ACRO182451000
(p-Toluenesulphonyl)methyl isocyanide 98%
(p-Toluenesulphonyl)methyl isocyanide
Formuła: C₉H₉NO₂S
MW: 195.24 g/mol
Temp. topnienia: 111…113 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00000005
Numer CAS: 36635-61-7
Numer WE (dawny EINECS): 253-140-1
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Light yellow to beige to light brown Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 109 to 115 °C (Dec)
HPLC ≥97.5 %