1,1-Diphenylhydrazine hydrochloride ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
N,N-Diphenylhydrazinium chloride
A11289.14
A11289.22
A11289.06
A11289.14EA
899
PLN
A11289.14
A11289.22
A11289.06
1,1-Diphenylhydrazine hydrochloride ≥98%
1,1-Diphenylhydrazine hydrochloride
Purity: 98%
CAS No.: 530-47-2
Molecular Formula: C12H12N2.HCl
Formula Weight: 220.70
Odour: Odourless
Melting Point: ca 163° dec.
Beilstein Reference: 3569340
Merck Reference: 14,3325
MDL No.: MFCD00012950
Formuła:
C₁₂H₁₃ClN₂ MW: 220.70 g/mol Temp. topnienia: ∼ 163 °C (temp. rozkładu) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00012950 Numer CAS: 530-47-2 Numer WE (dawny EINECS): 208-481-0 |