Terephthalic acid dihydrazide 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L01017.06
L01017.14
L01017.06EA
245
PLN
L01017.06
L01017.14
Terephthalic acid dihydrazide 95%
Terephthalic acid dihydrazide
Purity: 95%
CAS No.: 136-64-1
Molecular Formula: C8H10N4O2
Formula Weight: 194.19
Melting Point:
Formuła:
C₈H₁₀N₄O₂ Temp. topnienia: >300 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00014762 Numer CAS: 136-64-1 Numer WE (dawny EINECS): 205-253-2 |