N,N-Diethylhydroxylamine 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 97%
CAS No.: 3710-84-7
Molecular Formula: C4H11NO
Formula Weight: 89.14
Flash Point: 46°(114°F)
Refractive Index: 1.4215
Melting Point: -25°
Boiling Point: 125-130°
Beilstein Reference: 1731349
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00002126
Formuła:
C₄H₁₁NO Temp. Wrzenia: 125…130 °C Temp. topnienia: –25 °C Gęstość: 0,867 Temp. Zapłonu: 46 °C (114 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002126 Numer CAS: 3710-84-7 Numer WE (dawny EINECS): 223-055-4 ADR: 3,III |