Drukuj
N,N-Diethylhydroxylamine 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
114421000 114425000
ACRO114421000EA 212 PLN
ACRO114421000 ACRO114425000
N,N-Diethylhydroxylamine 97%
N,N-Diethylhydroxylamine
Formuła: C₄H₁₁NO
Temp. topnienia: 26…25 °C
Gęstość: 0,867 g/cm³
Temp. Zapłonu: 45 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002126
Numer CAS: 3710-84-7
Numer WE (dawny EINECS): 223-055-4
Jednostka: 1993
ADR: 3,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4190 to 1.4220 (20°C, 589 nm)
Water ≤1 %
GC ≥96.0 %
Color scale ≤100 APHA
Copper (Cu) ≤20 ppm
Iron (Fe) ≤400 ppm
Lead (Pb) ≤5 ppm
Mercury (Hg) ≤1 ppm
Zinc (Zn) ≤20 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.2 % (in HCl)
Loss on ignition ≤8 % (800°C)