2-Iodoacetyl chloride ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L04428.06
L04428.14
L04428.06EA
916
PLN
L04428.06
L04428.14
2-Iodoacetyl chloride ≥97%
Purity: 97%
CAS No.: 38020-81-4
Molecular Formula: ICH2COCl
Formula Weight: 204.39
Storage Temperature: 2°C to 8°C
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00013718
Formuła:
C₂H₂ClIO Temp. Wrzenia: 48…50 °C (12 mmHg) Gęstość: 2,280 |
Numer MDL:
MFCD00013718 Numer CAS: 38020-81-4 Numer WE (dawny EINECS): 253-748-7 Jednostka: 3265 ADR: 8,II |