Thiocarbohydrazide ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L01205.06
L01205.14
L01205.22
L01205.06EA
329
PLN
L01205.06
L01205.14
L01205.22
Thiocarbohydrazide ≥97%
Thiocarbohydrazide
Purity: 97%
CAS No.: 2231-57-4
Molecular Formula: CH6N4S
Formula Weight: 106.15
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: ca 175° dec.
Beilstein Reference: 506657
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00007616
Formuła:
CH₆N₄S |
Numer MDL:
MFCD00007616 Numer CAS: 2231-57-4 Numer WE (dawny EINECS): 218-769-8 Jednostka: 2811 ADR: 6.1,I |