Drukuj
Thiocarbohydrazide 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
207530250 207530050 207531000
ACRO207530250EA 1230 PLN
ACRO207530250 ACRO207530050 ACRO207531000
Thiocarbohydrazide 98%
Thiocarbohydrazide
Formuła: CH₆N₄S
Temp. topnienia: 168…172 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007616
Numer CAS: 2231-57-4
Numer WE (dawny EINECS): 218-769-8
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,I
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to beige to grey Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 168 to 172 °C (Dec)
Assay ≥97.5 %