Iminodiacetic acid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2,2'-Azanediyldiacetic acid
A11510.0E
A11510.22
A11510.36
A11510.0EEA
1850
PLN
A11510.0E
A11510.22
A11510.36
Iminodiacetic acid ≥98%
Iminodiacetic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 142-73-4
Molecular Formula: HN(CH2CO2H)2
Formula Weight: 133.10
Melting Point: ca 243° dec.
Beilstein Reference: 878499
Merck Reference: 14,4917
MDL No.: MFCD00004280
Formuła:
C₄H₇NO₄ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004280 Numer CAS: 142-73-4 Numer WE (dawny EINECS): 205-555-4 Klasyfikacja Merck : 14,4917 |