Drukuj
Iminodiacetic acid 98+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 2,2'-Azanediyldiacetic acid
204970250 204975000 204970025
ACRO204970250EA 141 PLN
ACRO204970250 ACRO204975000 ACRO204970025
Iminodiacetic acid 98+%
Iminodiacetic acid
Formuła: C₄H₇NO₄
MW: 133.10 g/mol
Temp. topnienia: 243 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004280
Numer CAS: 142-73-4
Numer WE (dawny EINECS): 205-555-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥98.0 %