tert-Butyl-N-hydroxycarbamate 98+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
209870050
209870010
209870250
ACRO209870050EA
542
PLN
ACRO209870050
ACRO209870010
ACRO209870250
tert-Butyl-N-hydroxycarbamate 98+%
tert-Butyl-N-hydroxycarbamate
Formuła:
C₅H₁₁NO₃ Temp. topnienia: 53…57 °C Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00002107 Numer CAS: 36016-38-3 Numer WE (dawny EINECS): 252-836-2 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | White to light pink Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 53 to 57 °C |
GC | ≥98.0 % |