Drukuj
Carbohydrazide 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
403970250 403971000 403975000
ACRO403970250EA 246 PLN
ACRO403970250 ACRO403971000 ACRO403975000
Carbohydrazide 97%
Carbohydrazide
Formuła: CH₆N₄O
Temp. topnienia: >153 °C
Gęstość: 1,02 g/cm³
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00007591
Numer CAS: 497-18-7
Numer WE (dawny EINECS): 207-837-2
Jednostka: 3077
ADR: 9,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 153 to 158 °C
Titration with KIO3 ≥96.0 %