Drukuj
Acetoxyacetyl chloride, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Acetoxyacetylchloride, 2-Chloro-2-oxoethyl acetate
M-Clarity™ quality level = MQ100
302368-25G 302368-5G
SIAL302368-25GEA 525 PLN
SIAL302368-25G SIAL302368-5G
Acetoxyacetyl chloride, Sigma-Aldrich®
Acetoxyacetyl chloride
Formuła: C₄H₅ClO₃
MW: 136.53 g/mol
Numer MDL: MFCD00011535
Numer CAS: 13831-31-7
Numer WE (dawny EINECS): 237-542-4
Jednostka: 3265
ADR: 8 II