Acetoxyacetyl chloride ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Acetoxyacetylchloride, 2-Chloro-2-oxoethyl acetate
H25797.14
H25797.06
H25797.PG
H25797.14EA
883
PLN
H25797.14
H25797.06
H25797.PG
Acetoxyacetyl chloride ≥97%
Acetoxyacetyl chloride
Purity: 97%
CAS No.: 13831-31-7
Molecular Formula: C4H5ClO3
Formula Weight: 136.53
Flash Point: 71°(160°F)
Refractive Index: 1.4271
Boiling Point: 55°/12mm
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00011535
Formuła:
C₄H₅ClO₃ MW: 136.53 g/mol Temp. Wrzenia: 55 °C (12 mmHg) Gęstość: 1.270 Temp. Zapłonu: 71 °C (160 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011535 Numer CAS: 13831-31-7 Numer WE (dawny EINECS): 237-542-4 Jednostka: 3265 ADR: 8 II |