(Methylthio)acetonitrile ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L03066.06
L03066.14
L03066.22
L03066.06EA
246
PLN
L03066.06
L03066.14
L03066.22
(Methylthio)acetonitrile ≥99%
(Methylthio)acetonitrile
Purity: 99%
CAS No.: 35120-10-6
Molecular Formula: C3H5NS
Formula Weight: 87.14
Flash Point: 67°(152°F)
Refractive Index: 1.4820
Boiling Point: 166-167°
Beilstein Reference: 1738015
MDL No.: MFCD00001925
Formuła:
C₃H₅NS Temp. Wrzenia: 166…167 °C Gęstość: 1,052 Temp. Zapłonu: 67 °C (152 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001925 Numer CAS: 35120-10-6 Numer WE (dawny EINECS): 252-383-0 |