Drukuj
N,N-Diphenylcarbamoyl chloride 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
167140250 167141000 167145000
ACRO167140250EA 251 PLN
ACRO167140250 ACRO167141000 ACRO167145000
N,N-Diphenylcarbamoyl chloride 98%
N,N-Diphenylcarbamoyl chloride
Formuła: C₁₃H₁₀ClNO
Temp. topnienia: 81…85 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000633
Numer CAS: 83-01-2
Numer WE (dawny EINECS): 201-450-2
Jednostka: 3261
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Beige to grey-green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 81 to 85 °C
GC ≥97.5 %