Aluminium acetate basic hydrate
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
A11620.0E
A11620.22
A11620.36
A11620.0EEA
3450
PLN
A11620.0E
A11620.22
A11620.36
Aluminium acetate basic hydrate
Aluminium acetate basic hydrate
CAS No.: 142-03-0
Molecular Formula: approx (CH3CO2)2AlOH.xH2O
Physical Form: Powder
Appearance: White
Merck Reference: 14,344
MDL No.: MFCD00008688
Formuła:
C₄H₇AlO₅·H₂O Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008688 Numer CAS: 142-03-0 Numer WE (dawny EINECS): 205-518-2 Klasyfikacja Merck : 14,344 |