Iminodiacetic acid disodium salt hydrate 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
43809.30
43809.18
43809.30EA
1610
PLN
43809.30
43809.18
Iminodiacetic acid disodium salt hydrate 97%
Iminodiacetic acid disodium salt hydrate
Purity: 97%
CAS No.: 17593-73-6
Molecular Formula: HN(CH2CO2Na)2.xH2O
Formula Weight: 177.07(anhy)
Physical Form: Crystalline
Formuła:
C₄H₅NNa₂O₄·xH₂O Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00150689 Numer CAS: 17593-73-6 Numer WE (dawny EINECS): 213-181-8 Klasyfikacja Merck : 14,4917 |