L(-)-Methioninol ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
(S)-2-Amino-4-(methylthio)butan-1-ol, L-Methioninol
B24211.03
B24211.MD
B24211.03EA
577
PLN
B24211.03
B24211.MD
L(-)-Methioninol ≥97%
L(-)-Methioninol
Purity: 97%
CAS No.: 2899-37-8
Molecular Formula: C5H13NOS
Formula Weight: 135.23
Flash Point:
Formuła:
C₅H₁₃NOS Temp. topnienia: 31…33 °C Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004735 Numer CAS: 2899-37-8 Numer WE (dawny EINECS): 220-788-1 |