Drukuj
L(-)-Methioninol 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: (S)-2-Amino-4-(methylthio)butan-1-ol, L-Methioninol
229230010 229230050
ACRO229230010EA 394 PLN
ACRO229230010 ACRO229230050
L(-)-Methioninol 99+%
L(-)-Methioninol
Formuła: C₅H₁₃NOS
Temp. topnienia: 31…33 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00004735
Numer CAS: 2899-37-8
Numer WE (dawny EINECS): 220-788-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Transparent white Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥99.0 %
Specific optical rotation -11.5° to -13.5° (20°C, 589 nm) (c=1.4, ethanol)