Drukuj
L-Methionine methyl ester hydrochloride 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: H-Met-OMe.HCl, H-Met-OMe·HCl
229350250 229350500
ACRO229350250EA 1030 PLN
ACRO229350250 ACRO229350500
L-Methionine methyl ester hydrochloride 98%
L-Methionine methyl ester hydrochloride
Formuła: C₆H₁₃NO₂S·HCl
MW: 199.7 g/mol
Temp. topnienia: 151…153 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00012491
Numer CAS: 2491-18-1
Numer WE (dawny EINECS): 219-651-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric 97.5 to 102.5 %
Solubility (5 % in methanol) Clear colorless to light yellow
Specific optical rotation +24° to +28° (20°C, 589 nm) (c=1, water)