(±)-3-Amino-4,4,4-trifluorobutyric acid 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L12239.03
L12239.MD
L12239.03EA
940
PLN
L12239.03
L12239.MD
(±)-3-Amino-4,4,4-trifluorobutyric acid 97%
(±)-3-Amino-4,4,4-trifluorobutyric acid
Purity: 97%
CAS No.: 584-20-3
Molecular Formula: C4H6F3NO2
Formula Weight: 157.09
Melting Point: ca 184° dec.
Beilstein Reference: 1764276
Formuła:
C₄H₆F₃NO₂ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00041413 Numer CAS: 584-20-3 |