2-Amino-4,4,4-trifluorobutyric acid 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
(±)-2-Amino-4,4,4-trifluorobutyric acid, 2-Amino-4,4,4-trifluorobutanoic acid
L13131.MC
L13131.ME
L13131.MCEA
301
PLN
L13131.MC
L13131.ME
2-Amino-4,4,4-trifluorobutyric acid 97%
2-Amino-4,4,4-trifluorobutyric acid
Purity: 97%
CAS No.: 15959-93-0
Molecular Formula: C4H6F3NO2
Formula Weight: 157.09
Melting Point: ca 250° dec.
Beilstein Reference: 1769355
Formuła:
C₄H₆F₃NO₂ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00041417 Numer CAS: 15959-93-0 |