Drukuj
Alcian blue 8GX, certified, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
A3157-10G A3157-25G
SIALA3157-10GEA 1530 PLN
SIALA3157-10G SIALA3157-25G
Alcian blue 8GX, certified, Sigma-Aldrich®
Alcian blue
Formuła: C₅₆H₆₈Cl₄CuN₁₆S₄
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010720
Numer CAS: 33864-99-2
Numer WE (dawny EINECS): 251-705-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4cfc83cff437f130d3cd8d94e8407473c290f71e&vid=e92caad89207484fd795ac310f64a0d9a1b7cc3f&prid=web&clid=SAPDAM