Drukuj
Alcian blue 8GX, certified
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
400460100 400460250 400461000
ACRO400460100EA 1370 PLN
ACRO400460100 ACRO400460250 ACRO400461000
Alcian blue 8GX, certified
Alcian blue
Formuła: C₅₆H₆₈Cl₄CuN₁₆S₄
Temp. topnienia: 148 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010720
Numer CAS: 33864-99-2
Numer WE (dawny EINECS): 251-705-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Dark blue to purple Powder
Infrared spectrum Conforms
Dye content ≥50 %
UV Lambda max 615 to 635 nm (in water)
BSC Certification Passes