(4-Methoxybenzyl)triphenylphosphonium chloride ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L00594.09
L00594.18
L00594.09EA
590
PLN
L00594.09
L00594.18
(4-Methoxybenzyl)triphenylphosphonium chloride ≥97%
(4-Methoxybenzyl)triphenylphosphonium chloride
Purity: 97%
CAS No.: 3462-97-3
Molecular Formula: C26H24ClOP
Formula Weight: 418.91
Melting Point: 235-239°
Beilstein Reference: 4173378
Formuła:
C₂₆H₂₄ClOP MW: 418.91 g/mol Temp. topnienia: 235…239 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00031572 Numer CAS: 3462-97-3 |