(4-Methoxycarbonylbenzyl)triphenylphosphonium chloride ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B21729.03
B21729.06
B21729.14
B21729.03EA
226
PLN
B21729.03
B21729.06
B21729.14
(4-Methoxycarbonylbenzyl)triphenylphosphonium chloride ≥97%
(4-Methoxycarbonylbenzyl)triphenylphosphonium chloride
Purity: 97%
CAS No.: 1253-47-0
Molecular Formula: C27H24ClO2P
Formula Weight: 446.91
Melting Point: 230-235°
MDL No.: MFCD02683069
Formuła:
C₂₇H₂₄ClO₂P Temp. topnienia: 230…235 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD02683069 Numer CAS: 1253-47-0 |