(4-Nitrobenzyl)triphenylphosphonium chloride ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A15288.06
A15288.14
A15288.06EA
197
PLN
A15288.06
A15288.14
(4-Nitrobenzyl)triphenylphosphonium chloride ≥98%
(4-Nitrobenzyl)triphenylphosphonium chloride
Purity: 98%
CAS No.: 2767-70-6
Molecular Formula: C25H21BrNO2P
Formula Weight: 478.33
Melting Point: ca 280° dec.
MDL No.: MFCD00032108
Formuła:
C₂₅H₂₁BrNO₂P Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00032108 Numer CAS: 2767-70-6 Numer WE (dawny EINECS): 220-444-0 |