2-Mercaptobenzoxazole ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A12346.14
A12346.22
A12346.14EA
291
PLN
A12346.14
A12346.22
2-Mercaptobenzoxazole ≥98%
2-Mercaptobenzoxazole
Purity: 98+%
CAS No.: 2382-96-9
Molecular Formula: C7H5NOS
Formula Weight: 151.19
Melting Point: 189-194°
Beilstein Reference: 119483
Formuła:
C₇H₅NOS Temp. topnienia: 189…194 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005769 Numer CAS: 2382-96-9 Numer WE (dawny EINECS): 219-191-9 |