Thionin(acetate)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A18912.06
A18912.14
A18912.06EA
464
PLN
A18912.06
A18912.14
Thionin(acetate)
Thionin(acetate)
CAS No.: 78338-22-4
Molecular Formula: C14H13N3O2S
Formula Weight: 287.34
MDL No.: MFCD00081194
Used as a biogical stain
Formuła:
C₁₄H₁₃N₃O₂S Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00081194 Numer CAS: 78338-22-4 |