Ammonium dihydrogenarsenate ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
31493.18
31493.30
31493.18EA
2070
PLN
31493.18
31493.30
Ammonium dihydrogenarsenate ≥98%
Ammonium dihydrogenarsenate
Purity: 98%
CAS No.: 13462-93-6
Molecular Formula: NH4H2AsO4
Formula Weight: 158.98
Physical Form: Crystalline
Density: 2.311
Refractive Index: 1.577
Melting Point: 300° dec.
UN No.: 1557
MDL No.: MFCD00064864
Formuła:
H₆AsNO₄ Gęstość: 2,311 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00064864 Numer CAS: 13462-93-6 Numer WE (dawny EINECS): 236-667-1 Jednostka: 1557 ADR: 6.1,II |