Drukuj
Sulphuric acid-[D₂] 98% (99.5% D) (w/w) for NMR spectroscopy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ100
176796-50G 176796-100G 176796-10G 176796-25G
SIAL176796-50GEA 948 PLN
SIAL176796-50G SIAL176796-100G SIAL176796-10G SIAL176796-25G
Sulphuric acid-[D₂] 98% (99.5% D) (w/w) for NMR spectroscopy, Sigma-Aldrich®
Kwas siarkowy(VI)-(D₂)
Formuła: D₂SO₄
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003542
Numer CAS: 13813-19-9
Numer WE (dawny EINECS): 237-464-0
Jednostka: 1830
ADR: 8,II