4-Chloro-2,6-dimethoxypyrimidine ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
6-Chloro-2,4-dimethoxypyrimidine
B21696.06
B21696.14
B21696.06EA
414
PLN
B21696.06
B21696.14
4-Chloro-2,6-dimethoxypyrimidine ≥98%
4-Chloro-2,6-dimethoxypyrimidine
Purity: 98+%
CAS No.: 6320-15-6
Molecular Formula: C6H7ClN2O2
Formula Weight: 174.59
Melting Point: 71-73°
Beilstein Reference: 137581
Formuła:
C₆H₇ClN₂O₂ Temp. topnienia: 71…73 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006068 Numer CAS: 6320-15-6 Numer WE (dawny EINECS): 228-669-6 |