1-(Trifluoroacetyl)imidazole ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2,2,2-Trifluoro-1-(1H-imidazol-1-yl)ethanone
L00135.09
L00135.18
L00135.09EA
687
PLN
L00135.09
L00135.18
1-(Trifluoroacetyl)imidazole ≥98%
1-(Trifluoroacetyl)imidazole
Purity: 98+%
CAS No.: 1546-79-8
Molecular Formula: C5H3F3N2O
Formula Weight: 164.09
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 45°(113°F)
Refractive Index: 1.4240
Odour: Pungent
Boiling Point: 45-46°/14mm
Beilstein Reference: 608904
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00014501
Formuła:
C₅H₃F₃N₂O Temp. Wrzenia: 45…46 °C (14 mmHg) Gęstość: 1,441 Temp. Zapłonu: 45 °C (113 °F) |
Numer MDL:
MFCD00014501 Numer CAS: 1546-79-8 Numer WE (dawny EINECS): 216-282-5 ADR: 3,III |