1-(p-Toluenesulphonyl)imidazole ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
1-(P-Toluenesulphonyl)imidazole, 1-Tosylimidazole
H54191.06
H54191.14
H54191.22
H54191.06EA
482
PLN
H54191.06
H54191.14
H54191.22
1-(p-Toluenesulphonyl)imidazole ≥98%
1-(p-Toluenesulphonyl)imidazole
Purity: 98+%
CAS No.: 2232-08-8
Molecular Formula: C10H10N2O2S
Formula Weight: 222.26
Melting Point: 76-78°
Beilstein Reference: 612451
Formuła:
C₁₀H₁₀N₂O₂S MW: 222.26 g/mol Temp. topnienia: 76…78 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005285 Numer CAS: 2232-08-8 Numer WE (dawny EINECS): 218-771-9 |