Imidazole-4,5-dicarboxylic acid ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
1H-Imidazole-4,5-dicarboxylic acid, 4,5-Imidazoledicarboxylic acid
A17783.06
A17783.14
A17783.22
A17783.06EA
354
PLN
A17783.06
A17783.14
A17783.22
Imidazole-4,5-dicarboxylic acid ≥97%
Imidazole-4,5-dicarboxylic acid
Purity: 97%
CAS No.: 570-22-9
Molecular Formula: C5H4N2O4
Formula Weight: 156.10
Melting Point: ca 283° dec.
Beilstein Reference: 147774
Formuła:
C₅H₄N₂O₄ MW: 156.10 g/mol Temp. topnienia: ∼ 283 °C (temp. rozkładu) Gęstość: 1.749 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005200 Numer CAS: 570-22-9 Numer WE (dawny EINECS): 209-327-5 |