4-Methylumbelliferone ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
4-MU
A10337.0B
A10337.18
A10337.30
A10337.0BEA
2760
PLN
A10337.0B
A10337.18
A10337.30
4-Methylumbelliferone ≥97%
4-Methylumbelliferone
Purity: 97%
CAS No.: 90-33-5
Molecular Formula: C10H8O3
Formula Weight: 176.17
Melting Point: 186-191°
Solubility: Soluble in alcohol. Insoluble in cold water
Beilstein Reference: 142217
Merck Reference: 14,4854
MDL No.: MFCD00006866
Formuła:
C₁₀H₈O₃ Temp. topnienia: 186…191 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006866 Numer CAS: 90-33-5 Numer WE (dawny EINECS): 201-986-7 Klasyfikacja Merck : 14,4854 |