Drukuj
4-Methylumbelliferone 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
156380250 156381000 156385000
ACRO156380250EA 167 PLN
ACRO156380250 ACRO156381000 ACRO156385000
4-Methylumbelliferone 97%
4-Methylumbelliferone
Formuła: C₁₀H₈O₃
Temp. topnienia: 186…191 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006866
Numer CAS: 90-33-5
Numer WE (dawny EINECS): 201-986-7
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 186 to 191 °C
Water ≤2.5 % (K.F.)
Sulfated ash ≤0.1 %
HPLC ≥96.0 %
Titration with NaOH ≥96.0 % (On dry substance)