Drukuj
7-(Diethylamino)-4-methylcoumarin 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
114050050 114051000 114055000
ACRO114050050EA 266 PLN
ACRO114050050 ACRO114051000 ACRO114055000
7-(Diethylamino)-4-methylcoumarin 99%
7-(Diethylamino)-4-methylcoumarin
Formuła: C₁₄H₁₇NO₂
Temp. topnienia: 70…73 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006864
Numer CAS: 91-44-1
Numer WE (dawny EINECS): 202-068-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Light beige to light purple Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 70 to 73 °C
GC ≥98.5 %