6-Nitrocoumarin ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
6-Nitro-2H-chromen-2-one
A14792.06
A14792.14
A14792.06EA
348
PLN
A14792.06
A14792.14
6-Nitrocoumarin ≥98%
6-Nitrocoumarin
Purity: 98+%
CAS No.: 2725-81-7
Molecular Formula: C9H5NO4
Formula Weight: 191.14
Odour: Odourless
Melting Point: 186-190°
Beilstein Reference: 166079
MDL No.: MFCD00016973
Formuła:
C₉H₅NO₄ Temp. topnienia: 186…190 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00016973 Numer CAS: 2725-81-7 Numer WE (dawny EINECS): 220-341-0 |