Drukuj
N-(Ethoxycarbonyl)phthalimide 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Ethyl 1,3-dioxoisoindoline 2-carboxylate, N-Carbethoxyphthalimide
108310500 108310100 108312500
ACRO108310500EA 400 PLN
ACRO108310500 ACRO108310100 ACRO108312500
N-(Ethoxycarbonyl)phthalimide 99+%
N-(Ethoxycarbonyl)phthalimide
Formuła: C₁₁H₉NO₄
MW: 219.20 g/mol
Temp. topnienia: 82…84 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005893
Numer CAS: 22509-74-6
Numer WE (dawny EINECS): 245-048-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 82 to 84 °C
Water ≤0.5 % (K.F.)
Titration ≥99.0 % (Saponification)