Diethyl (iodomethyl)phosphonate ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A13697.06
A13697.14
A13697.22
A13697.06EA
634
PLN
A13697.06
A13697.14
A13697.22
Diethyl (iodomethyl)phosphonate ≥98%
Diethyl (iodomethyl)phosphonate
Purity: 98+%
CAS No.: 10419-77-9
Molecular Formula: C5H12IO3P
Formula Weight: 278.03
Flash Point:
Formuła:
C₅H₁₂IO₃P Temp. Wrzenia: 112…114 °C (1 mmHg) Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00041386 Numer CAS: 10419-77-9 Numer WE (dawny EINECS): 233-895-3 |