Phosphonoacetic acid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A12117.09
A12117.14
A12117.22
A12117.09EA
788
PLN
A12117.09
A12117.14
A12117.22
Phosphonoacetic acid ≥98%
Phosphonoacetic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 4408-78-0
Molecular Formula: C2H5O5P
Formula Weight: 140.04
Odour: Odourless
Melting Point: 139-146°
Beilstein Reference: 1764355
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00004311
Formuła:
C₂H₅O₅P Temp. topnienia: 139…146 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004311 Numer CAS: 4408-78-0 Numer WE (dawny EINECS): 224-558-1 Jednostka: 3261 ADR: 8,III |