Diethyl (cyanomethyl)phosphonate ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A10218.14
A10218.22
A10218.36
A10218.14EA
668
PLN
A10218.14
A10218.22
A10218.36
Diethyl (cyanomethyl)phosphonate ≥98%
Diethyl (cyanomethyl)phosphonate
Purity: 98+%
CAS No.: 2537-48-6
Molecular Formula: C6H12NO3P
Formula Weight: 177.14
Flash Point:
Formuła:
C₆H₁₂NO₃P Temp. Wrzenia: 132…135 °C (1,2 mmHg) Gęstość: 1,094 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001893 Numer CAS: 2537-48-6 Numer WE (dawny EINECS): 219-806-0 Jednostka: 3278 ADR: 6.1,III |