Drukuj
Diethyl (cyanomethyl)phosphonate 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
114270100 114270500 114272500
ACRO114270100EA 390 PLN
ACRO114270100 ACRO114270500 ACRO114272500
Diethyl (cyanomethyl)phosphonate 96%
Diethyl (cyanomethyl)phosphonate
Formuła: C₆H₁₂NO₃P
MW: 177.14 g/mol
Temp. Wrzenia: 101…102 °C (.4 mmHg)
Gęstość: 1.09 g/cm³
Temp. Zapłonu: >112 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001893
Numer CAS: 2537-48-6
Numer WE (dawny EINECS): 219-806-0
Jednostka: 3278
ADR: 6.1 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4312 to 1.4332 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %
Additional info Cr2O3: 0.00005 %
Particle size 205 µm (D50) Typical