Drukuj
Diethyl (bromodifluoromethyl)phosphonate ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
L16715.03 L16715.06 L16715.14
L16715.03EA 284 PLN
L16715.03 L16715.06 L16715.14
Diethyl (bromodifluoromethyl)phosphonate ≥97%
Diethyl (bromodifluoromethyl)phosphonate
Purity: 97% CAS No.: 65094-22-6 Molecular Formula: C5H10BrF2O3P Formula Weight: 267.01 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4160 Boiling Point: 99-102°/16mm Beilstein Reference: 1944045 MDL No.: MFCD00069118
Formuła: C₅H₁₀BrF₂O₃P
Temp. Wrzenia: 99…102 °C (16 mmHg)
Gęstość: 1,503
Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00069118
Numer CAS: 65094-22-6