Drukuj
5-Bromo-2'-deoxyuridine (broxuridine)
Dostawca: Molekula
Synonim: 5-Bromo-1-((2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, 5-Bromo-2'-deoxyuridine, 5-BrdU
14886197-5G 14886197-1G
MOLE14886197-5GEA 1330 PLN
MOLE14886197-5G MOLE14886197-1G
5-Bromo-2'-deoxyuridine (broxuridine)
5-Bromo-2'-deoxyuridine (broxuridine)
Formuła: C₉H₁₁BrN₂O₅
MW: 307.10 g/mol
Numer MDL: MFCD00006529
Numer CAS: 59-14-3
Numer WE (dawny EINECS): 200-415-9