Drukuj
5-Fluoro-2'-deoxyuridine (floxuridine), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 5-Fluoro-1-((2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, 5-Fluoro-2'-deoxyuridine, Floxuridine
F0503-100MG F0503-250MG F0503-1G
SIALF0503-100MGEA 1510 PLN
SIALF0503-100MG SIALF0503-250MG SIALF0503-1G
5-Fluoro-2'-deoxyuridine (floxuridine), Sigma-Aldrich®
5-Fluoro-2'-deoxyuridine (floxuridine)
Formuła: C₉H₁₁FN₂O₅
MW: 246.19 g/mol
Numer MDL: MFCD00006530
Numer CAS: 50-91-9
Numer WE (dawny EINECS): 200-072-5
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III